Wichtige Dokumente
XX4204708
Millipore
Entlüftungs-/Sicherheitsventil
Synonym(e):
Ablassventil, Belüftungsventil, Druckablassventil
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
glass filled polypropylene
Qualitätsniveau
ID
2.5 cm (1.0 in.)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Millipore bietet eine große Auswahl an Fittings, Adaptern, Ventilen, Messgeräten und Schläuchen, die in Verbindung mit Millipore Filtrationssystemen verwendet werden können. Abgesehen von den erwähnten Ausnahmen besteht die Konstruktion aus Edelstahl der Serie 300.
Tri-Clamp(TC)-Fittings werden üblicherweise als 1 1/2", 2" usw. bezeichnet. 1 1/2" TC-Fittings werden an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 1" oder 1 1/2" angeschlossen 2“ (5,08 cm)-TC-Fittings können nur an Schläuche mit einem Außendurchmesser von 2“ (5,08 cm) angeschlossen werden.
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13