Wichtige Dokumente
XX1100000
Millipore
Druckbehälter, 600 ml
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Druckbehälter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
Delrin® valve (ball)
clear polycarbonate cylinder
polyethylene tubing (pressure)
silicone O-ring
white polypropylene cap (for end)
Qualitätsniveau
Parameter
6.9 bar max. inlet pressure
Höhe
41.9 cm , not including filter holder
419 mm
Durchmesser
9 cm
Gewicht
1.1 kg
Fitting
1/4 in. female NPT inlet/outlet tubing connector (relief, outlet ball valves)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Dieser vertikale Druckbehälter wurde zum partikelfreien Befüllen von Fläschchen mit Magistralrezepturen, allergenen Extrakten und ophthalmischen Lösungen entwickelt. Ein Swinnex Filterhalter kann für eine Filtration am Einsatzort am Auslasskugelhahn angebracht werden.
Eigenschaften & Vorteile:
•Das vertikale Design minimiert das Rückhaltevolumen und den Produktverlust
•Befestigen Sie einen Swinnex Filterhalter an dem Auslass, um den Abstrom vor der Verwendung zu filtrieren
Anwendungen:
Abgabe von kleinen Flüssigkeitsvolumen, Fläschchenbefüllung
Anwendung
Zubehör für Filterhalter für die Probenvorbereitung.
Rechtliche Hinweise
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.