VPMH105000
Viresolve® Pro Magnus Holder
Synonym(e):
Viresolve® Pro Magnus Holder (for 1 to 5 Devices)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel component(s) (structural)
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Viresolve®
L × B × H
135 cm (53 in.) × 61 cm (24 in.) × 56 cm (22 in.)
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Simple manual hydraulics to clamp units
- Vertical orientation to minimize footprint and facilitate use (stack, clamp, run)