Merck
TANKLK002
Milli-Q
Erweiterung des Wassersensors
Water Sensor with Cable for high-flow water purification systems, To be connected in series to a primary water sensor (ZFWATDET4).
Synonym(e):
Wassersensor
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
POM body (machined)
stainless steel electrode
Verpackung
pkg of 1 unit
Kabel L
4 m
Kompatibilität
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Wassersensor ist ein Zubehör für Wasseraufbereitungssysteme. Er ermöglicht das Abschalten der Speisewasserversorgung im unwahrscheinlichen Fall einer Leckage. Der Sensor erkennt Wasseraustritt auf dem Boden und schließt automatisch das eigenständige Zulassmagnetventil, um den Laborboden und die Umgebung vor Wasserschäden zu schützen.
Der Wassersensor umfasst ein 4 Meter langes Verlängerungskabel mit elektrischem Anschluss, das in Reihe mit einem primären Wassersensor (ZFWATDET4) geschaltet wird. Dies ermöglicht die Installation der Wassersensor-Verlängerung in 8 Metern Entfernung vom System. Bei einer typischen Konfiguration befindet sich der primäre Wassersensor beispielsweise auf der Arbeitsfläche und die Verlängerung auf dem Boden.
Anwendung
Erkennt Wasseraustritt auf dem Boden und schließt automatisch das eigenständige Zulassmagnetventil, um die Umgebung vor Wasserschäden zu schützen
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany