Wichtige Dokumente
TANKFIX01
Milli-Q
Wandhalterung für 30- und 60-L-Polyethylentanks
Save lab bench space
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Leistungsmerkmale
Save lab bench space
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Direct-Q® UV
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential Water Purification Systems
for use with Milli-Q® Direct Water Purification Systems
for use with RiOs Essential Water Purification Systems
for use with RiOs Water Purification System
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Sparen Sie wertvollen Arbeitsplatz auf dem Labortisch
Zubehör für Wasseraufbereitungssysteme
Anwendung
Sparen Sie wertvollen Arbeitsplatz auf dem Labortisch
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13