Wichtige Dokumente
TANK00200
Milli-Q
Lagerungs- und Verteilungssystem
200 L storage tank (no relay) for AFS® systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
Synonym(e):
200-l-Lagertank (ohne Relais)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
NACRES:
JA.13
Materialien
polyethylene reservoir
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
H × B × T
102 cm (40.2 in.) × 60 cm (23.6 in.) × 70 cm (27.6 in.)
Kapazität
200 L
Volumen
200 L
200000 mL
Kompatibilität
for use with AFS®
Allgemeine Beschreibung
Dieser Lagertank mit 200-l-Fassvermögen bietet wirksamen Schutz vor Luftschadstoffen, um eine gleichbleibende Reinheit des gespeicherten Wassers zu erhalten. Dieses Reservoir speichert Reinwasser aus Milli-Q® Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Eine optimale Lagerlösung für Reinwasser.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Das Reservoir aus Polyethylen (PE) lässt nur eine minimale Freisetzung organischer Stoffe zu.
  • Ein Tankbelüftungsfilter schützt das Wasser vor Partikeln, Bakterien und gelöstem CO2.
  • Eine aseptische Überlauffunktion erhält die Wasserqualität, indem eine Retrokontamination aus dem Abfluss verhindert wird.
  • Der konische Reservoirboden ermöglicht ein vollständiges Entleeren und erleichtert das Ausspülen während der Desinfektion. Die glatte Innenseite schränkt die Biofilmbildung ein.
  • Der hermetisch verschlossene Deckel verhindert das Eintreten von unfiltrierter Luft.
  • Das optionale ASM (automatisches Desinfektionsmodul, automatic sanitization module) verhindert das Bakterienwachstum und die Biofilmbildung im Reservoir während der Lagerung.
  • Die Verteilerpumpe wird direkt durch die Wassersystemeinheit und die Durchflussrate von bis zu 40 l/min gesteuert.
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany