SYPK0SIX3
SynergyPak® 3 Aufbereitungskartuschen
For Synergy® systems connected to DI water feed containing high silt
Synonym(e):
SynergyPak® Aufbereitungskartusche
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Empfohlene Produkte
Materialien
resin (Ion-Exchange Resin)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
SynergyPak®
Matrix
Macroporous
Kapazität
26 g/L ion exchange capacity
Kompatibilität
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die SynergyPak® Kartusche wurde zur Erzeugung von Reinstwasser entwickelt. Dazu werden die Synergy® Systeme mit entionisiertem (nicht partikelfreiem) Wasser gespeist.
Die Kartusche nutzt alle wichtigen Aufbereitungstechnologien. Als letzter Schritt wird das vorbehandelte Wasser an der Entnahmestelle aufgereinigt, indem die für Ihre Experimente bedenklichen Spurenverunreinigungen entfernt werden.
Die Kartusche sollte regelmäßig bei der Systemwartung ausgetauscht werden.
Die Kartusche nutzt alle wichtigen Aufbereitungstechnologien. Als letzter Schritt wird das vorbehandelte Wasser an der Entnahmestelle aufgereinigt, indem die für Ihre Experimente bedenklichen Spurenverunreinigungen entfernt werden.
Die Kartusche sollte regelmäßig bei der Systemwartung ausgetauscht werden.
Anwendung
Die Kartusche entfernt Wasser-Ionen-Verunreinigungen bis in den Spurenbereich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- "Plug-and-Use"-Design für einen einfachen und schnellen Austausch.
- Es ist nur eine geringe Eigenwartung erforderlich.
- Aktivkohle-, Ionenaustausch- und Tiefenfiltrationstechnologie zur Aufbereitung von Wasser.
Rechtliche Hinweise
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany