Wichtige Dokumente
SYMBTBG01
Millipore
Ablaufschlauch aus Silikon 
Accessory for Steritest® Symbio pumps, 1.5 meters
Synonym(e):
Schlauch
About This Item
UNSPSC-Code:
23151818
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NB.24
Materialien
silicone
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Hersteller/Markenname
Steritest®
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Compact Pump
for use with Steritest® Equinox Isofit Pump
for use with Steritest® Equinox Pump
for use with Steritest® Integral Pump
standard for VHP
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Silikonablaufrohr ist ein Zubehörteil für STERITEST® Symbio-Pumpen. Ein Ende des Ablaufrohrs wird mit der Auffangwanne der Pumpe verbunden und das andere Ende wird direkt mit dem Abfallbehälter oder mit dem Abfluss des Isolatortischs verbunden (abhängig von der Pumpenversion). Es ist autoklavierbar (121 °C für 30 Minuten oder 134 °C für 10 Minuten).
Anwendung
Das Silikonablaufrohr ist ein Zubehörteil für STERITEST® Symbio-Pumpen und ist zur Flüssigkeitenentsorgung vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany