SYMBABR01
Steritest® Glass Ampoule Breaker
Steritest® accessory, To safely open the glass ampoules
Synonym(e):
Ampoule opening aid
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel
polyphenylsulfone (PPSU)
silicone
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Hersteller/Markenname
Steritest®
Höhe
169 mm (6.65 in.)
Breite
121 mm (4.76 in.)
Tiefe
130 mm (5.12 in.)
Gewicht
2.0 kg (4.4 lb)
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
Anwendung(en)
pharmaceutical
sample preparation
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest® Symbio Pump
standard for VHP
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für