SX0255
Natriumacetat Trihydrat
Meets ACS Specifications GR ACS
Synonym(e):
Acetic Acid Sodium Salt, Essigsäure Natriumsalz Trihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
1112 °F
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
58 °C
Übergangstemp.
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Löslichkeit
soluble 613 g/L
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChIKey
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Sonstige Hinweise
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable