Alle Fotos(1)
Key Documents
SQPAKBI0M1
Milli-Q
SQPAK Bio Endfilter
For pyrogen, nuclease, protease and bacteria-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Allgemeine Beschreibung
Um zu erfahren, wie die Wassersysteme der Milli-Q® SQ 2Series funktionieren und einen vollständigen Überblick zu erhalten, besuchen Sie unsere zugehörige Seite.
Der SQPAK Bio Endfilter sorgt für qualitativ hochwertiges Reinstwasser (Typ 1) an der Entnahmestelle.
Die Aufbereitungstechnologie umfasst einen Ultrafiltrationsfilter, mit dem Bakterien, Partikel und Makromoleküle (wie Pyrogene, Nukleasen und Proteasen) aus dem Reinstwasser entfernt werden.
Zur Verwendung mit der Reinstwasser-Entnahmeeinheit der Milli-Q® SQ 2Series, darunter die Systeme Milli-Q® SQ 200/200P und Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Anwendung
Der SQPAK Bio Endfilter ist für Laboranwendungen in der Zell- und Molekularbiologie geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Leichtes Auswechseln durch einfaches Drehen
  • Austausch wird nach 3 Monaten empfohlen
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise:
  • Rückhaltung von Organismen: Bakterien und Pyrogene
  • Wirkungsweise: Ultrafiltration
  • Anwendung: Zellkulturmedien, Molekularbiologie
  • Verwendungszweck: Reduzierung der Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Mit diesem Artikel wird durch Hohlfaser-Ultrafiltrationstechnologie filtriertes Wasser geliefert.
  • Hinweise zur Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany