Merck
SPGPM20RJ
Millipore
Millipore® Steripak Druckfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, 4-stack, pack of 3 ea
Synonym(e):
Steripak-GP Druckfiltereinheit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
polyethersulfone membrane
styrene-acrylonitrile (SAN)
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Steripak
Leistungsmerkmale
holdup volume 2.7 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 3 ea
Parameter
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) (Reverse)
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi) (Forward)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
76 mm
Durchmesser
9.9 cm
Filterdurchm.
160 mm
Filtrationsfläche
200 cm2
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
6 mm (1/4 in.) inlet stepped hose barb
outlet filling bell
6 mm (1/4 in.) outlet stepped hose barb
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Steripak-GP Filtereinheiten wurden für die Druckfiltration größerer Mengen von Gewebekulturmedien mit oder ohne Serum entwickelt. Die Einwegeinheiten sind nicht autoklavierbar. Die Filtereinheiten stehen in zwei Größen zur Verfügung, wobei die kleinere Einheit eine Filterkapazität von bis zu 10 Liter und die größere von bis zu 20 Liter besitzt. Beide Größen sind mit der 0,22 µm Millipore Express Membran mit geringer Proteinbindung und hoher Fließgeschwindigkeit ausgestattet. Jede Einheit ist mit einer Füllglocke für den Flaschenaufsatz und einer manuell betriebenen, eingangsseitigen Entlüftung versehen, um die Luftverblockung der Membran zu verhindern. Die Einheiten sind steril geliefert und gebrauchsfertig für den Betrieb mit Pumpe oder Druckbehälter (nicht enthalten).
Steripak-GP Filtereinheiten wurden für die Druckfiltration größerer Mengen von Gewebekulturmedien mit oder ohne Serum entwickelt. Die Einwegeinheiten sind nicht autoklavierbar. Die Filtereinheiten stehen in zwei Größen zur Verfügung, wobei die kleinere Einheit eine Filterkapazität von bis zu 10 Liter und die größere von bis zu 20 Liter besitzt.
Eigenschaften & Vorteile:
- Millipore Express PLUS Membran mit geringer Proteinbindung und schnellerer Flussrate
- Druckbetriebene Filtrationsvorrichtung für schnellere Flussraten beschleunigt zeitaufwendige großvolumige Filtrationen
- Kapazitätsgrößen von 10 l und 20 l für maximale Filtrationsoptionen im Labormaßstab
- Manuell betriebene oberseitige Lüftungsöffnung zur Verhinderung der Blockierung des Luftstroms
- Füllglocke für eine sauberere Füllumgebung um die Öffnung der abzufüllenden Flasche
Anwendungen:
Sterilisation wässriger Lösungen und Vorbereitung von Medien und Puffern
Anwendung
Nur für Forschungszwecke
Polyethersulfon-Membranmit 0,22 µm Porengröße, 4er-Stapel, gammasterilisiert
Prinzip
Druck
Physikalische Form
Farbcode: Transparenter Eingang/blauer Ausgang
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Gammabestrahlung
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Sterilfiltration
  • Verwendungszweck: Sterilisation wässriger Lösungen und Vorbereitung von Medien und Puffern
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen in der Steripak-Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany