Wichtige Dokumente
SK1M006W01
Millipore
Pellicon® XL50-Kassette mit Biomax® Membran
NMWCO 10 kDa
Synonym(e):
Pellicon® XL50 with Biomax 10 kDa Membrane, C Screen, 50 cm2
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
Leistungsmerkmale
holdup volume 3.2 mL
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
0.03-0.05 L/min recirculation rate
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Länge
18.8 cm (7.4 in.)
Breite
3 cm (1.2 in.)
Nennfläche der Membran
50 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤7.5 mg/device
Matrix
Biomax®
Porengröße
10 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14(cleaning)
1-14(continuous)
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: Biomax 10
Filtertyp: Ultrafiltration
Konfiguration: Kassette
Leistungsmerkmale und Vorteile
Filter vom Typ C (grober Filter)
Verpackung
Jede Pellicon® XL50-Kassette ist einzeln verpackt und enthält eine Gebrauchsanweisung, ein Zubehör-Kit und ein Qualitätszertifikat
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Leitlinien der FDA entspricht.
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch extrahierbare Substanzen: nach Durchspülen mit Wasser
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany