Wichtige Dokumente
S4117
Millipore
Formamid, entionisiert
Synonym(e):
DI formamide, formamide for hybridization
About This Item
UNSPSC-Code:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.21
Verpackung
pkg of 500 mL
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
hybridization: suitable
Versandbedingung
wet ice
Allgemeine Beschreibung
Das Produkt ist für die Verwendung in Hybridisierungsanwendungen in situ, für Southern- und Northern-Blot, Dot- und Slot-Blot-Analysen und Kolonie-, Plaque- und YAC-Screening bestimmt. Formamid wird hauptsächlich als Bestandteil in Sondenhybridisierungslösungen zur Förderung der Spezifität der Sondenhybridisierung eingesetzt. Es denaturiert Nukleinsäuren durch Aufschließen der Wasserstoffbindungen.
Anwendung
Formamid entsprechend der spezifischen Anwendungsanforderungen verdünnen. Typischerweise werden Formamidkonzentrationen von 45–50 % in Southern- and Northern-Blot-Analysen verwendet und Konzentrationen von 50 % oder mehr für Techniken der In-situ-Hybridisierung. Bei der DNA-DNA-Hybridisierung führt jede 1-%-Steigerung der Formamidkonzentration zu einer Senkung des Tm um 0,7 %.
Forschungskategorie
Alle
Qualität
Jede Materialcharge wird durch ein gemischtes Ionenaustauscherharz vorfiltriert, um Zersetzungsprodukte und Metallkationenreste zu entfernen. Dieses Filtrierverfahren garantiert, dass jede Charge eine Endreinheit von über 95,5 % und einen Absorptionswert von weniger als 0,02 Absorptionseinheiten bei 280 nm aufweist. Jede Charge wird dann strengen Qualitätskontrolltests unterzogen, um sicherzustellen, dass die Assayspezifikationen vor der Freigabe eingehalten werden.
Physikalische Form
Diese Formamidzubereitung ist entionisiert, dreifach destilliert, unter Stickstoff verpackt und frei von nachweisbarer DNase-, RNase- und Protease-Aktivität.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °°C aufbewahren. Verschlusskappe nach dem Öffnen gut verschlossen halten oder in Aliquote aufteilen und bei -15°C bis -25°C aufbewahren.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Blood
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
305.6 °F
Flammpunkt (°C)
152 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Isaac A Klein et al.
Science (New York, N.Y.), 368(6497), 1386-1392 (2020-06-20)
The nucleus contains diverse phase-separated condensates that compartmentalize and concentrate biomolecules with distinct physicochemical properties. Here, we investigated whether condensates concentrate small-molecule cancer therapeutics such that their pharmacodynamic properties are altered. We found that antineoplastic drugs become concentrated in specific