S2HVU02RE
Millipore® Stericup® Schnellverschluss-Vakuumfiltrationssystem
pore size 0.45 μm, PVDF membrane, funnel capacity 250 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCHVU02RE, Stericup Quick Release-HV steriles Vakuumfiltrationssystem
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
164 mm
Kapazität
250 mL
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
250 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Stericup® und Steritop® sterile Vakuumfiltrationsgeräte verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale sterile Filtration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten kombinieren überragende Durchflussraten und einen hohen Durchsatz mit geringer unspezifischer Bindung und einem stabilen, kippsicheren Design.
Diese Stericup® Einheit mit einem Membranfilter aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) mit einer Porengröße von 0,45 μm kombiniert einen 250-ml-Flaschenaufsatz mit einer 250-ml-Auffangflasche und einem Deckel für Anwendung und Lagerung.
Anwendung
- Gewebekulturmedien +/- Additive
- Puffer
- Biologische Lösungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Die Zum Abnehmen des Schnellverschluss-Filtertrichters von der Auffangflasche ist lediglich mit nur einer Vierteldrehung — dies verringert die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens und erleichtert die Handhabung auf dem Labortisch oder unter der Haube.
- Deutlich lesbare Produktkennzeichnung auf dem Steritop® Filtertrichter beschreibt die Membraneigenschaften, einschließlich Zusammensetzung und Porengröße, für eine unmittelbare, anwendungsgerechte Produktauswahl.
- Die Kappe mit Klickverschluss und Flansch hat eine spezielle Form für einen festen Halt unter nassen oder und trockenen Bedingungen zu gewährleisten.—Die taktile Rückmeldung hilft, den sicheren Verschluss zu bestätigen. Machen Sie sich weniger Sorgen sterilisierte Inhalte zu verschütten oder zu kontaminieren.
- Die große mattierte Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Kappenfarbe klare Beschriftung, bessere Lesbarkeit und weniger unleserliche, verwischte verwischte Informationen.
- Die Verschlusskappe liegt auf der Seite auf, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
- Die Auffangflaschen sind stapelbar, um Platz zu sparen.