Merck
PYR0MATIL6
Millipore
PyroMAT® Interleukin IL-6-Standard
Interleukin-6 standard for use in the Monocyte Activation Test (MAT) for Pyrogen testing
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
eCl@ss:
32160606
NACRES:
NA.74
Agentur
EP Chapter 2.6.30
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 vial
Hersteller/Markenname
PyroMAT®
Anwendung(en)
pharmaceutical
pyrogen testing
Kompatibilität
configured for PyroMAT®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
pyrogenic bacteria
Allgemeine Beschreibung
Die PYROMAT® IL-6-Kontrolle ist rekombinantes humanes Interleukin 6 (IL-6) in gepufferten Konservierungsmitteln, das in lyophilisierter Form bereitgestellt wird. Sie wird für Kontrollreaktionen im IL-6-ELISA verwendet. Das PYROMAT® System ist eine gebrauchsfertige Lösung für Pyrogenprüfungen unter Verwendung von Monozyten-Aktivierungstests.
Anwendung
Die PYROMAT® IL-6-Kontrolle wird mit dem PYROMAT® System (Monozyten-Aktivierungstest für den Pyrogen-Nachweis) für die produktspezifische Validierung eingesetzt, um festzustellen, dass die ELISA-Nachweismethode durch das Produkt nicht beeinträchtigt wird.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfache Resuspension
  • Zur Verwendung mit dem im Lieferumfang des PYROMAT® Systems enthaltenen ELISA-Kit.
Komponenten
Rekombinantes humanes IL-6 in gepufferten Konservierungsmitteln, das in lyophilisierter Form bereitgestellt wird
Rekonstituierung
  • Die IL-6-Kontrolle mit Endotoxin-freiem Wasser rekonstituieren. Das Rekonsitutionsvolumen ist auf dem Fläschchenetikett angegeben.
  • Vor dem Verdünnen 15 Minuten unter vorsichtigem Rühren vortexen.
  • Bei Bedarf aliquotieren: Ein Fläschchen ergibt 20 Aliquote
Empfohlene Produkte
Zur Verwendung mit dem PYROMAT® Kit (PYR0MATKIT)
Rechtliche Hinweise
PYROMAT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3