Merck
PVC502500
Millipore
PVC-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PVC-Membranfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
PVC membrane
plain filter
white filter
Agentur
in accordance with NIOSH 5700
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Durchmesser
25 mm
Filterdurchm.
25 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
5.0 μm pore size
80 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: PVC5
Filtertyp: Siebfilter
Polyvinylidenchlorid(PVC)-Membranen sind gemäß ASTM, NIOSH, und OSHA spezifisch für Luftmonitoring-Anwendungen zum Analysieren von Silizium-, Kohlenschwarz-, Metall-, Quartz- und anderen Partikeln.
•Filter aus reinem medizinischem PVC
•Für Luftmonitoring-Anwendungen zum Analysieren von Silizium-, Kohlenschwarz- oder Quarzpartikeln verwenden
•Als 5,0-µm-Filter erhältlich
Eigenschaften und Vorteile:
•Hochwertiges medizinisches PVC-Polymer
•PVC ist nicht hygroskopisch, sodass sich Feuchtigkeit nicht auf gravimetrische Analysen auswirkt
Anwendungen:
Luftmonitoring von Partikelverunreinigungen, wie Silizium, Metalle und Quartz.
Anwendung
  • Überwachung der Luftqualität
  • Partikelanalyse Silika-Partikelanalyse