Wichtige Dokumente
PLCTK30205
Millipore
Ultracel® Ultrafiltrationsmembran
Ultrafiltration, high recovery purification
About This Item
UNSPSC-Code:
41104903
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materialien
composite regenerated cellulose (CRC) membrane
Qualitätsniveau
Filtrationsfläche
20 cm2
Membran L × B
20 cm × 20 cm
Matrix
Ultracel®
Porengröße
30 kDa NMWCO
Anwendung(en)
industrial qc (particle separation)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: PLCTK
Konfiguration der Einheit: Ultrafiltrationsmembran
Anwendung
Ultrafiltration, Aufreinigung mit hoher Rückgewinnung
Rechtliche Hinweise
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable