PK1109
PhosphoDetect Anti-Src Family (pTyr⁴¹⁶) Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält nicht
preservative
Speziesreaktivität
mouse, rat, chicken, human, Xenopus
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr416)
Angaben zum Gen
human ... SRC(6714)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunoblotting (1:1000)
Warnhinweis
Physikalische Form
Rekonstituierung
Hinweis zur Analyse
COLO 201 cells, PDGF-treated NIH/3T3 cells, and breast carcinoma
Sonstige Hinweise
Chow, L.M. et al. 1993. Nature365, 156.
Molina, T.J., et al. 1992. Nature357, 161.
Straus, D.B. and Weiss, A. 1992. Cell70, 585.
Yamanashi, Y., et al. 1991. Science251, 192.
Yamanashi, Y., et al. 1989. Proc. Natl. Acad. Sci. USA86, 6538.
Hunter, T. 1987. Cell49, 1.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2