Wichtige Dokumente
P3B050A00
Millipore
Pellicon® 3-Kassette mit Biomax®-Membran, 50 kDa, Screen vom Typ A, 88 cm2
50kDa, A Screen, 88 cm2
Synonym(e):
Pellicon® 3-Kassette mit Biomax® Membran
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materialien
TPE seal
polyethersulfone membrane (void free)
polypropylene
polypropylene cap (for end)
polypropylene screen
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
holdup volume 1.8 mL (in feed channel)
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 30 °C
5.5 bar max. transmembrane pressure (80 psig) at 30 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Höhe
0.8 cm (0.33 in.)
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Breite
5.6 cm (2.2 in.)
Filtrationsfläche
88 cm2
Membranfläche
88 cm2
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
≤1500 mg/m2
Matrix
Biomax® (Membrane)
Porengröße
50 kDa NMWCO
pH-Wert
1-14
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Pellicon® 3 Filtrationsgeräte sind fortschrittliche Hochleistungskassetten, die sich ideal für die heutigen therapeutischen Antikörper mit höheren Titern sowie für anspruchsvollere Filtrationsprozesse eignen, die höhere Betriebsdrücke, Temperaturen und ätzende Reinigungsverfahren erfordern.
Die Pellicon® 3 Kassette mit Biomax® Membran eignet sich perfekt für die Filtration von monoklonalen Antikörpern und Lösungen, die Albumin, Hormone, Impfstoffe und Wachstumsfaktoren enthalten.
Diese P3B050A00 Pellicon® 3 Ultrafiltrationseinheit hat eine Porengröße von 50 kDa NMWCO, eine Filtrationsfläche von 88 cm2, eine Biomax® 50-Membran und die Maße 0,8 cm (H) x 5,6 cm (B) x 20,6 cm (L).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Robust und zuverlässig – ideal geeignet für die anspruchsvollen Filtrationsprozesse von heute
  • Hohe Leistungsfähigkeit – exzellente Auflösung, Ausbeute und Beständigkeit gegen Rückstau
  • Optimale Produktwiedergewinnung – dank bewährter Membrantechnologie
  • Technologie für blasenfreie Strukturen – erstklassige Membranen für nahezu jede Trennungsherausforderung
  • Fehlerfreie, ausgezeichnete Adhäsion – Ultracel®enthält Verbundmembranen auf einem mikroporösen Substrat
  • Automatisierte Herstellung – bietet unschlagbare Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Zuverlässigkeit
  • Einfache Installation und Pflege – einfach zu installieren und zu warten
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Hinweis zur Analyse
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen: nach 24-stündiger Lagerung in Wasser bei kontrollierter Raumtemperatur
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1