OP16
Anti-c-ErbB2/c-Neu (Ab-4) Mouse mAb (7.16.4)
liquid, clone 7.16.4, Calbiochem®
Synonym(e):
Anti-HER2, Anti-c-Neu, Anti-ErbB2, Anti-Erythroblastosis Virus
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7.16.4, monoclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Speziesreaktivität
rat, human
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG2a
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ERBB2(2064)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Frozen Sections (5 g/ml, see application references)
Immunoblotting (see application references)
Immunocytochemistry (5 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/ml, see application references)
Neutralization Studies (not recommended, see application references)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Fisher rat embryo cells
B104-1-1 cells
Sonstige Hinweise
Peterson, N,C., and Greene, M.I., 1988. DNA Cell Biol.17, 1031.
Kokai, Y., et al. 1988. Proc. Natl. Acad. Sci. USA85, 5389.
Van De Vijver, M.J., et al. 1988. New Engl. J. Med.319, 1239.
DiFiore, P.P., et al. 1987. Science237, 178.
Kokai, Y., et al. 1987. Proc. Natl. Acad. Sci. USA84, 8498.
Slamon, D.J., et al. Science235, 177.
Varley, J.M., et al. 1987. Oncogene1, 423.
Bargmann, C.I., et al. 1986. Nature319, 226.
Yamamoto, T., et al. 1986. Nature319, 230.
Blick, M., et al. 1984. Blood64, 1234.
Schwab, M., et al. 1984. Cold Spring Harbor Laboratory2, 215.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable