Merck
NY8H04700
Millipore
Nylon-Netzfilter
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
Nylon Net Filter
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
Nylon membrane
plain filter
white filter
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
135 μm
Porengröße
180.0 μm pore size
47 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Nylonnetzfilter können für die Lösungsmittelfiltration, Partikelanalyse, Partikelentfernung und Klärung eingesetzt werden.
Anwendung
  • Collection of algae and cells
  • Particle analysis
  • Large particulate filtration
  • Toxicology and drug screening on C. elegans and zebrafish
  • Background filter for particle imaging systems
  • Prefiltration of solvents
Paint monitoring
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kompatibel mit einem breiten Spektrum an Lösungsmitteln.
  • Große Auswahl an Porengrößen.
  • Beständig gegen aggressive Lösungsmittel.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Murat O Arcasoy et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 82(7), 911-918 (2002-07-16)
Erythropoietin (EPO) is the principal hematopoietic cytokine that regulates mammalian erythropoiesis by binding to its transmembrane receptor EpoR. Recent experimental evidence suggests that the biologic effects of EPO are not limited to the regulation of erythropoiesis. In studies focusing on