NSTP-3X6
Gecrimpte Röhrchenschutzkappen
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
eCl@ss:
36101790
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC
Produktlinie
NovaSeptum®
Hersteller/Markenname
NovaSeptum®
Länge
12.7 mm ± 2.00
Breite
8.0 mm ± 0.25
8.00 mm ± 0.25
Dicke
1.00 μm ± 0.25
Anwendung(en)
sterile sampling
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany