Wichtige Dokumente
NSF-10250
Millipore
NovaSeptum® GO Gehäuse für hochreine 250-ml-Einzel- und -Verteilerbeutel
About This Item
UNSPSC-Code:
41104105
Materialien
polyethylene device (Amorphous Polyethylene Terephthalate (APET) noble)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
NovaSeptum® GO
Parameter
-80-37 °C temp. range (-112-98,6 °F)
0.50 bar max. pressure (250 mL) at 25 °C
Länge
442 mm (17.4 in.)
Breite
275 mm (10.8 in.)
42 mm (1.6 in.)
Anwendung(en)
(Sterile Sampling)
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Einzel- und Multi-Probennahmeeinheiten
Anwendung
Das NovaSeptum® GO Gehäuse ist für Transport, Lagerung und Einfrieren mit den NovaSeptum® GO Einwegprobennahmeeinheiten vorgesehen. Das Gehäuse kann für bis zu 3 Einfrier-/Auftauzyklen verwendet werden. In jeder Packung ist ein Zertifikat enthalten.
Verpackung
25/Packung, Nachverfolgbarkeit: Das Verpackungsetikett enthält die Katalognummer und Chargennummern. Stapelbar.
Sonstige Hinweise
Kompatibel mit Beutel Katalog-Nr. (Verteiler): E714-10050, E714-10251
Kompatibel mit Beutel Katalog-Nr. (einzeln): E711-10250
Rechtliche Hinweise
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany