Merck
MZHAWG251
Millipore
Membranfiltrationssystem
ready-to-use, pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) filter, filter diam. 47 mm, sample volume 250 mL
Synonym(e):
Microfil® mit EZ-Pak®
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materialien
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) filter
polypropylene
white filter
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
Hersteller/Markenname
Microfil® with EZ-Pak®
Parameter
250 mL sample volume
Kapazität
250 mL
Filterdurchm.
47 mm
Trichterkapazität
250 mL
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.45 μm pore size
Aufnahme
sample type cosmetics
sample type wine
sample type sport drink
sample type beer
sample type cider
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type soft drink
Eignung
suitable for microbiology
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Kompatibilität
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Microfil® mit EZ-Pak® ist ein leicht zu bedienendes, schnelles und genaues System für die routinemäßige mikrobiologische Analyse von Getränken und Trinkwasser. Für ein Höchstmaß an Komfort und Effizienz kann das EZ-Pak®-System mit der Microfil®-Filtrationseinheit kombiniert werden. Das Microfil®-Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Diese gebrauchsfertigen 250-ml-Microfil®-Trichter, ausgestattet mit dem weißen EZ-Pak®-Filtersystem mit 0,45 μm Porengröße und mit Netzaufdruck, machen das Waschen und Sterilisieren nach jedem Test überflüssig, wodurch die Handhabung der Ausrüstung zum Abfangen von Bakterien einfacher und effizienter wird. Microfil®-Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Anders als bei herkömmlichen Filterhaltern sind Undichtigkeiten am Übergang zwischen Membran und Trichter ausgeschlossen und die Organismen werden konstant herausgefiltert.
Anwendung
Microfil® mit EZ-Pak®-Filtern werden für klinische Anwendungen, in der Kosmetikbranche, im Umweltbereich, in der industriellen Qualitätssicherung, in der Pharmazie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung eingesetzt. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Apfelwein, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Praktisch und einfach anzuwenden
  • Sterilisierte, gebrauchsfertige Einheit, spart Zeit und Kosten
  • Verringert die Arbeitsbelastung im Labor
  • Schnellere Filtrationsrate aufgrund der größeren Oberfläche
Prinzip
Vakuum
Rechtliche Hinweise
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
The Microfil® filtration system is a simple and reliable solution for routine testing of raw materials, beverages and water for microbiological contamination. These tests are an important part of your quality assurance program.