Wichtige Dokumente
MIX0500L103-M
Millipore
Mobius® MIX500L control box unit, 208 V
About This Item
UNSPSC-Code:
41103801
eCl@ss:
32010600
Aufnahme AC/DC
208 V AC (3 phase)
208 V, 50 - 60 Hz
Qualitätsniveau
400
EQ1
Materialien
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
Parameter
55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
Höhe
54.3 cm (21.4 in.)
Breite
61 cm (24 in.)
Kabel L
250 cm (98.4 in.)
Tiefe
21 cm (8.3 in.)
Gewicht
23 kg (51 lb)
Fitting
connector (separate types for each country)
Kompatibilität
for use with MOBIUS® MIX500
Spezifikationen
IP Class 65. Cabinets are CE classified
Rechtliche Hinweise
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany