Merck
MIAABG100
Millipore
Microfil® Trichter mit S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.8 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter, To detect yeast and mold
Synonym(e):
Membranfiltrationssystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41116129
NACRES:
NB.24
Materialien
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
Agentur
ISO 7704
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Leistungsmerkmale
easily wetted with water
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Microfil® with S-Pak®
Parameter
100 mL sample volume
Filterdurchm.
47 mm
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.8 μm pore size
Aufnahme
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Microfil-Filtrationssystem ist eine einfache und zuverlässige Lösung für mikrobiologische Routineuntersuchungen. Diese gebrauchsfertigen 100-ml-Microfil-Trichter, ausgestattet mit dem schwarzen S-Pak-Filtersystem mit einer Porengröße von 0,8 μm und Netzaufdruck, machen das Waschen und Sterilisieren nach jedem Test überflüssig und sorgen so für eine einfachere Handhabung der Geräte und eine effiziente Einbehaltung und Wiederfindung von Mikroorganismen wie Hefe und Schimmelpilzen. Microfil-Trichter können dank ihrer Steckverbindung („Push-fit-Design“) ohne Klammern oder O-Ringe dicht an verschiedenen Verteilerstützplatten befestigt werden. Anders als bei herkömmlichen Filterhaltern sind Undichtigkeiten am Übergang zwischen Membran und Trichter ausgeschlossen und die Organismen werden konstant herausgefiltert.
Anwendung
Diese Filter finden Anwendung in Bereichen wie Kliniken, Kosmetika, Umwelt, Lebensmittel und Getränke, industrielle Qualitätskontrolle und Pharmazeutika. Zur mikrobiologischen Analyse von Bier, Flaschenwasser, Apfelwein, Sportgetränken und Wein mittels Membranfiltration.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)