Wichtige Dokumente
MFHL20SB3
Durapore®, 0,45 µm, Millipak®-Kapsel für Endabfüllung
Millipak® Final Fill 200
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Millipak® Final Fill 200
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)