Merck
MFHL20GT3
Durapore®, 0,45 µm, Millipak®-Kapsel für Endabfüllung
Millipak® Final Fill 200
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
Materialien
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
Sterilität
irradiated
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
gamma compatible
Produktlinie
Millipak® Final Fill 200
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Methode(n)
bioburden reduction: suitable
Länge
5.7 in.
Breite
3.0 in.
Filtrationsfläche
1000 cm2
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Fitting
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany