Merck
MCHT12H48
Millipore
Millicell® Hängender Zellkultureinsatz, PET 0,4 μm, 12-Well, 48 St./Pkg
Discontinued with Replacement Product No. PTHT12H48
Synonym(e):
Gewebekultureinsatz, Gewebekulturplatte, Zellkultureinsätze, permeabler Kultureinsatz
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
Materialien
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
lid: no
Verpackung
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parameter
50 °C max. temp.
Filterdurchm.
12 mm
Filtrationsfläche
1.1 cm2
Größe
12 wells
Oberflächenbereich
1.1 cm2
Maximales Well-Volumen
1.4 mL
Arbeitsvolumen
400 μL
Porengröße
0.4 μm
Aufnahme
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Bindungsart
Tissue Culture (TC)-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Hängender Polyethylenterephthalat (PET)-Zellkultureinsatz mit 8,0 μm Porengröße zur Verwendung in einer 24-Well-Platte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung & ICC. Konfiguration: Millicell® Zellkultureinsätze für 12-Well-Platten mit 0,4 μm Porengröße sind ein anwendungsfreundliches und praktisches Produkt für adhärente oder Suspensionszellen. Sie ermöglichen den Kontakt mit dem Medium sowohl von der apikalen als auch von der basolateralen Seite her. Zellwachstum, -struktur und -funktion imitieren die In-vivo-Vorgänge genauer. Mit Millicell®-Einsätzen können außerdem beide Seiten des Zellen-Monolayers untersucht werden.
Millicell® Hängende Zellkultureinsätze: Vormontiert in Platten oder einzeln erhältlich
  • Für Cokulturen und Permeabilitätsassays
  • Das einzigartige Design ermöglicht einen einfacheren basolateralen Zugang als andere hängende Einsätze mit geringerem Kontaminationsrisiko
  • Erhältlich in 5 Porengrößen und 3 Durchmessern, einschließlich einer Porengröße von 1 μm, die für eine bessere Visualisierung durch Mikroskopie optisch transparent ist
Anwendungen: Zellanhaftung, Zellwachstum, Zelldifferenzierung, Immunzytochemie
Anwendung
Hängender Polyethylenterephthalat-Zellkultureinsatz mit 0,4 μm Porengröße zur Verwendung in einer 12-Well-Platte für Zellanhaftung, Zellkultur, Zelldifferenzierung & ICC.
Rechtliche Hinweise
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protokolle
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Verwandter Inhalt
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.