Merck
MB1HC10FS1
Millipore
Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter
B1HC, filtration area 1.1 m², Process Scale
Synonym(e):
Millistak+ HC Pod Depth Filter, B1HC media series, 1.1 m 2 surface area
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produktbezeichnung
Millistak+® HC-Pod-Tiefenfilter, B1HC, cellulose, filtration area 1.1 m2, hydrophilic
Materialien
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
mixed cellulose esters (MCE)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Post-centrifuge or settled permeate containing cellular particulate
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millistak+®
Parameter
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Höhe
32 cm (12.5 in.)
Länge
62 cm (24.2 in.)
Filtrationsfläche
1.1 m2
Verunreinigungen
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
39-69 mg/m2
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
720-1260 ppb
Aufnahme
sample type liquid
Leitfähigkeit
8.66-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Filterqualität
B1HC
Allgemeine Beschreibung
Die Millistak+® Tiefenfiltermedien werden in einem skalierbaren Einwegformat angeboten und bieten aufgrund ihres einzigartigen modularen Designs eine größere Flexibilität. Millistak+® MB1HC10FS1 wird in einem POD-Format mit hoher Kapazität mit 32 cm (H) x 62 cm (L) und einer Filtrationsfläche von 1,1 m2 geliefert.
Diese B1HC-Medienserie bietet optimale Leistungsfähigkeit durch eine Dichtegradientenmatrix, ideal für sekundäre Klärungsanwendungen nach der Tangentialstrom-Filtration, Tiefenfiltration oder Zentrifugation. Millistak+® Pod-Filter sind in drei verschiedenen Serien von Medienqualitäten für Ihre spezifischen Anforderungen erhältlich - DE, CE und HC.
Das Millistak+® Pod-System ist ideal für viele primäre und sekundäre Klärungsanwendungen wie Zellkulturen, Hefe- und E.-coli-Lysate nach dem Zentrifugieren, E.-coli-Rückfaltungen, Medien, Impfstoffe, Plasmaproteine und Seren.
Einfache Anwendung
Mit dem kompakten, modularen Design unseren neuen Millistak+® Pod-Systems können Sie die Produktivität erhöhen und die Durchlaufzeiten verkürzen.
Die Installation und der Aufbau des Pod-Systems sind unkompliziert und eindeutig. Das einzigartige Design der Einwegadapter und Einwegfiltrationsleisten ermöglichen den einfachen Anschluss der Pod-Filter an die anderen Einheiten in dem Prozess. Das abgeschlossene Einwegsystem schützt die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren und macht Anforderungen an die Wartung und die Validierung der Reinigung überflüssig.
Anwendung
Zentrifugiertes oder abgesetztes Permeat mit Zellpartikeln
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geringes Totvolumen für eine größerer Produktausbeute
  • Breite Palette an Medientypen in Ein- und Mehrschicht-Produkten erhältlich
  • Millistak+® HC Dual-Action Medien verbessern die Vorfiltration und verkürzen die Klärung
  • Das flexible, modulare Format bietet eine Skalierbarkeit von 5 bis 12.000 Litern oder mehr
  • Durch das patentierte Einwegdesign sind ein Gehäuse sowie CIP oder eine Reinigungsvalidierung überflüssig
  • Die abgeschlossenen Pod-Filter schützen die Anwender vor Exposition gegenüber biologischen Gefahren
  • Die robuste Konstruktion ist einfach zu verwenden und aufzubauen
  • Geringerer Platzbedarf erleichtert die Verwendung auf engem Raum
Spezifikationen
Filtergrad: B1HC
Pro 24-stündigem Durchweichen in 10 l Reinwasser nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser pro m2 (10 l/ft2) der Medienoberfläche:
Natrium: <3,0 mg/ft2
Calcium: <0,7 mg/ft2
Magnesium: <0,2 mg/ft2
Quecksilber: <0,01 mg/ft2
Chrom: <0,01 mg/ft2
Aluminium: <0,01 mg/ft2
Kalium: <0,01 mg/ft2
Blei: <0,01 mg/ft2
Arsen: <0,01 mg/ft2
Kobalt: <0,01 mg/ft2
Eisen: <0,01 mg/ft2
Mangan: <0,01 mg/ft2
Titan: <0,01 mg/ft2
Zink: <0,01 mg/ft2
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
1 Autoklavenzyklus von 60 min bei 123 °C
Hinweis zur Analyse
Extrahierbare Substanzen: Nach einem 24-stündigen statischen Durchweichen in reinem Wasser (Typ 1 DI-Wasser) nach dem Autoklavieren (ein 60-Minuten-Zyklus bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser pro m2 der Medienoberfläche
Gesamter organischer Kohlenstoff-Rest (TOC): nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 100 l Reinwasser pro m2 der Medienoberfläche
Leitfähigkeit des Produkts in Wasser bei 25 °C: nach dem Autoklavieren (1 Zyklus von 60 Minuten bei 123 °C) und Durchspülen mit 10 l Reinwasser pro ft2 (100 l/m2) der Medienoberfläche
Rechtliche Hinweise
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable