MABX4182
Anti- Insulin-like growth factor binding protein 4 (IGFBP-4) clone 182
clone 182, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
182, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2b
UniProt-Hinterlegungsnummer
Angaben zum Gen
human ... IGFBP4(3487)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Qualität
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable