Merck
MABT868
Sigma-Aldrich
Anti-Acetyl-Alpha-Tubulin-Antikörper, Klon 6-11B-1
clone 6-11B-1, from mouse
Synonym(e):
Tubulin alpha-1 chain, acetyl-alpha tubulin
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6-11B-1, monoclonal
Speziesreaktivität
sea urchin, bovine, monkey, Chlamydomonas, Drosophila, mouse, rat-kangaroo, human
Methode(n)
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
GenBank-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys40)
Angaben zum Gen
human ... TUBA1A(7846)
Allgemeine Beschreibung
Mikrotubuli sind Zytoskelett-Filamente, die sich aus Alpha-/Beta-Tubulin-Heterodimeren zusammensetzen, die sich Kopf-an-Schwanz zu Protofilamenten und seitlich zu einer hohlen Röhre zusammenfügen. Verschiedene posttranslationale Modifikationen (PTMs), darunter Acetylierung, Polyglutamylierung, Polyglycylierung, Detyrosinierung, Phosphorylierung und Palmitoylierung, können die Polymerisationseigenschaften von Tubulinen und/oder ihre Interaktionen mit Mikrotubuli-assoziierten Proteinen (MAPs) und Motorproteinen regulieren. Es ist bekannt, dass eine Untergruppe der zytoplasmatischen Mikrotubuli und der Mikrotubuli in der Spindel, im Axon und in den Zilien Alpha-Tubulin enthält, das über die Epsilon-Aminogruppe von Lysin-40 (K40) acetyliert ist. Das Mitglied der GNAT-Lysin-Acetyltransferase-Familie MEC-17 (oder Alpha-Tubulin-Acetyltransferase/AlphaTAT) katalysiert die K40-Acetylierung, während HDAC6 und Sirtuin2 (SIRT2) bekanntlich die Tubulin-Deacetylierung katalysieren. Experimentelle Beweise deuten darauf hin, dass die K40-Acetylierung Alpha-Tubulin für weitere PTM(s) vorbereitet, was durch eine spätere Deaktivierung von K40ac nicht rückgängig gemacht werden kann. Das acetylierte und deacetylierte Alpha-Tubulin in nativen Mikrotubuli unterscheidet sich strukturell von dem nicht acetylierten Alpha-Tubulin (dessen K40 nie acetyliert ist).
Spezifität
Experimentelle Beweise deuten darauf hin, dass sich das acetyliertes und deacetyliertes α-Tubulin in nativen Mikrotubuli strukturell von nicht acetyliertem α-Tubulin unterscheidet, und dass Klon 6-11B-1 acetyliertes und deacetyliertes α-Tubulin erkennt, aber nicht nichtacetyliertes (niemals acetyliertes) α-Tubulin. Obwohl das 6-11B-1-Immunfärbemuster dem von Acetyl-Lys40-Antikörpern auf normalen zyklischen Zellen ähnelt, ist bei der Interpretation der Immunfärbeergebnisse mit diesem mAb auf Zellen, die durch exogene Deacetylase-Expression oder durch chemische Mittel an der Tubulin-Deacetylierung manipuliert wurden, Vorsicht geboten.
Immunogen
15 S-Dynein-Fraktion aus Seeigel-Spermienaxonem.
Anwendung
Dieser Anti-Acetyl-Alpha-Tubulin-Antikörper, Klon 6-11B-1, ist für die Verwendung in Western-Blot, Immunzytochemie, Dot-Blot und Elektronenmikroskopie für den Nachweis von Acetyl-Alpha-Tubulin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Western-Blot-Analyse: Mit 4,0 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Acetyl-Alpha-Tubulin in 10 µg Hirngewebelysat von Mäusen nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde acetyliertes Alpha-Tubulin in kultivierten normalen humanen Nierenepithelzellen nachgewiesen (mit freundlicher Genehmigung von Dr. Christopher Ward, University of Kansas Medical Center).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Alpha-Tubulin in Seeigel-Spermienaxonem-Lysaten nachgewiesen, nicht aber in Lysaten von Taxol-stabilisierten Mikrotubuli aus Seeigel-Eiern (Piperno, G., und Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094).
Dot-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde Alpha-Tubulin sowohl in den mit dem ionischen Reinigungsmittel Sarkosyl löslichen als auch in den unlöslichen Fraktionen von Seeigel-Spermienaxonemextrakten nachgewiesen (Piperno, G., und Fuller, M. (1985). J Cell Biol.101(6):2085-2094).
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde acetyliertes und deacetyliertes, aber nicht nichtacetyliertes Alpha-Tubulin in COS-7-Fibroblasten der Niere grüner Meerkatzen und Ptk2-Nieren-Epithelzellen von Rattenkängurus durch Fluoreszenz-Immunzytochemie nachgewiesen (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204).
Elektronenmikroskopische Analyse: Das Fab-Fragment von Klon 6-11B-1 färbt nachweislich Taxol-stabilisierte Mikrotubuli, die in vitro aus aufgereinigtem Rinderhirntubulin mit oder ohne SIRT2-katalysierte Deacetylierung polymerisiert wurden (Soppina V., et al. (2012). PLoS One. 7(10):e48204).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 4,0 µg/ml dieses Antikörpers wurde Acetyl-Alpha-Tubulin in 10 µg HeLa-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~ 50 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2bκ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Rechtliche Hinweise
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan Shin J Liao et al.
Experimental physiology, 105(10), 1673-1683 (2020-08-01)
What is the central question of this study? What is the impact of airway cholinergic history on the properties of airway mucus secretion in a cystic fibrosis-like environment? What is the main finding and its importance? Prior cholinergic challenge slightly
Tamas Yelland et al.
Journal of medicinal chemistry, 65(3), 1898-1914 (2022-02-03)
RAS is a major anticancer drug target which requires membrane localization to activate downstream signal transduction. The direct inhibition of RAS has proven to be challenging. Here, we present a novel strategy for targeting RAS by stabilizing its interaction with
Suzann Duan et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 14(5), 1025-1051 (2022-07-15)
Efforts to characterize the signaling mechanisms that underlie gastroenteropancreatic neoplasms (GEP-NENs) are precluded by a lack of comprehensive models that recapitulate pathogenesis. Investigation into a potential cell-of-origin for gastrin-secreting NENs revealed a non-cell autonomous role for loss of menin in
Markus Masek et al.
Nature communications, 13(1), 1282-1282 (2022-03-13)
Primary cilia are key sensory organelles whose dysfunction leads to ciliopathy disorders such as Bardet-Biedl syndrome (BBS). Retinal degeneration is common in ciliopathies, since the outer segments (OSs) of photoreceptors are highly specialized primary cilia. BBS1, encoded by the most
Vincent Serapiglia et al.
Frontiers in pediatrics, 9, 780166-780166 (2022-03-15)
Fetal endoscopic tracheal occlusion (FETO) is an emerging surgical therapy for congenital diaphragmatic hernia (CDH). Ovine and rabbit data suggested altered lung epithelial cell populations after tracheal occlusion (TO) with transcriptomic signatures implicating basal cells. To test this hypothesis, we