MABT828
Anti-Myoferlin Antibody, clone 159
culture supernatant, clone 159, from mouse
Synonym(e):
Myoferlin, Fer-1-like protein 3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
159, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MYOF(26509)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Western Blotting Analysis: A representative lot detected myoferlin in C2C12 murine myoblast lysate and human skin fibroblast lysate. Antibody blocking with the immunogen peptide prior to Western blotting abolished the target band detection (Jaiswal, J.K., et al. (2007). Traffic. 8(1):77-88).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:10 dilution of this hybridoma culture supernatant detected myoferlin isoforms in 10 µg of C2C12 murine myoblast lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2