MABT199
Anti-Integrin beta 1 (CD29) Antibody
mouse monoclonal, 8E3
Synonym(e):
Integrin beta-1, Fibronectin receptor subunit beta, VLA-4 subunit beta, CD29
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Integrin Beta1 Antibody, clone 8E3, clone 8E3, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
8E3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
activity assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGB1(3688)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
ECM-Proteine
Activity Assay Analysis: A representative lot from an independent laboratory stimulated cellular adhesion and increased ligand binding activity of Integrin Beta1 (Mould, A. P., et al. (2004). J Biol Chem. 280(56):4238-4226.).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated Integrin Beta1 in IP (Tiwari, S., et al. (2011). J Cell Sci. 124(10):1672-1680.).
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Integrin Beta1 in 10 µg of HT-1080 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
HT-1080 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable