MABT187
Anti-Kindlin-3 Antibody, clone 181A
clone 181A, from rat
Synonym(e):
Fermitin family homolog 3, Kindlin-3, MIG2-like protein, Unc-112-related protein 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
181A, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FERMT3(83706)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelett
Qualität
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Kindlin-3 in 10 µg of K562 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
K562 cell lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable