MABT1497
Anti-P40 (TP63) Antibody, clone 11H1
clone 11H1, from mouse
Synonym(e):
Tumor protein 63, p63, Chronic ulcerative stomatitis protein, CUSP, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63, TP63, Tumor protein p73-like, p73L, P51
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11H1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μL
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TP63(8626)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected P40 (TP63) in A431 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit