MABT1492
Anti-Desmoplakin Antibody, clone 20B6
clone 20B6, from mouse
Synonym(e):
DP, 250/210 kDa paraneoplastic pemphigus antigen
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
20B6, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DSP(1832)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Desmoplakin in Immunocytochemistry applications (Roberts, B.J., et. al. (2011). Exp Cell Res. 317(20):2814-22; Sobolik-Delmaire, T., et. al. (2006). J Biol Chem. 281(25):16962-70; Roberts, B.J., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(48):24857-24865).
Qualität
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Desmoplakin in A431 cells.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable