MABS416
Anti-ABCG5, clone 1B5E10 Antibody
clone 1B5E10, from mouse
Synonym(e):
ATP-binding cassette sub-family G member 5, Sterolin-1, ABCG5
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1B5E10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ABCG5(64240)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected ABCG5 in A549 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected ABCG5 in HL7702, Raji and Jurkat cell lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable