MABS2279
Anti-Serpin B13 Antibody, clone B34
Synonym(e):
Serpin family B member 13
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
B34, monoclonal
Mol-Gew.
calculated mol wt 44.32 kDa
Aufgereinigt durch
using protein G
Speziesreaktivität
mouse
Verpackung
antibody small pack of 100 μg
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotyp
IgG2aκ
Epitopsequenz
N-terminal half
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Serpinb13(241196)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse skin tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected Serpin B13 in mouse skin tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Serpin B13 in Immunohistochemistry applications (Kryvalap, Y., et al. (2021). Sci Transl Med.13(588):eabf1587).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable