MABS2042
Anti-HPx1 Antibody, clone HIC0-3B3
clone HICO-3B3, from mouse
Synonym(e):
Human pancreas exocrine cells
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HICO-3B3, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected HPx1 in Flow Cytometry applications (Dorrell, C., et. al. (2008). Stem Cell Res. 1(3):183-94; Dorrell, C., et. al. (2016). Nat Commun. 7:11756).
Qualität
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected HPx1 in human pancreatic tissue sections.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1