MABS1922
Anti-Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) Antibody, clone Z30P1F12*F4
clone Z30P1F12*F4, from mouse
Synonym(e):
Modulator of antigen receptor signaling, MARS, Src-like adapter protein 2, SLAP-2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Z30P1F12*F4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SLA2(84174)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Src-Like-Adaptor 2 (SLA2) in human cervical cancer, pancreas, and tonsil tissue.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable