MABS1476
Anti-SGK1 Antibody, clone 1G2.1
clone 1G2.1, from mouse
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase Sgk1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1G2.1, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... SGK1(6446)
Allgemeine Beschreibung
Ref.: Xiaobo, Y et al. (2016) Gene 576, 339-346.
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected SGK1 in 10 µg of human (A431, HEK293, HeLa, HepG2, HUVEC, Jurkat, PC3), mouse (NIH/3T3, Raw 264.7), and rat (L6, PC12) cell lysates, as well as in 10 µg of human placenta and mouse brain tissue homogenates.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SGK1 in 10 µg of mouse C2C12 cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1