Merck
MABN814
Sigma-Aldrich
Anti-Twinkle-Antikörper, Klon 13A10.1
clone 13A10.1, from mouse
Synonym(e):
Twinkle protein, mitochondrial, Progressive external ophthalmoplegia 1 protein, T7 gp4-like protein with intramitochondrial nucleoid localization, T7-like mitochondrial DNA helicase, Twinkle
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
13A10.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TWNK(56652)
Allgemeine Beschreibung
Twinkle-Protein, mitochondrial (EC 3.6.4.12; UniProt Q96RR1; andere Bezeichnungen sind Ataxin 8, mitochondriales Twinkle-Protein, progressives externes Ophthalmoplegie-1-Protein, T7-GP4-ähnliches Protein mit intramitochondrialer Zellkernlokalisierung, T7-Helikase-bezogenes Protein mit intramitochondrialer Zellkernlokalisierung, T7-ähnliche mitochondriale DNA-Helikase) wird vom Gen EPO1 (andere Bezeichnungen sind ATXN8, C10orf2, IOSCA, MTDPS7, PEO, PEO1, PEOA3, PRLTS5, SANDO, SCA8, TWINL) (Gen-ID 56662) beim Menschen kodiert. Die Replikation der mitochondrialen DNA (mtDNA) umfasst die katalytischen und akzessorischen Untereinheiten der DNA-Polymerase-Gamma, des mtDNA-Helikase-Twinkle, des mitochondrialen einzelsträngigen DNA-Bindungsproteins und der mitochondrialen RNA-Polymerase. Zellen, die Twinkle-Mutanten exprimieren, akkumulieren doppelsträngige mtDNA-Replikationszwischenprodukte mit einem RNA-Verlust in Zusammenhang mit dem Folgestrang, was der Rolle von Twinkle beim Auftrennen doppelsträngiger mtDNA entspricht. Mutationen im humanen Twinkle-Gen (C10orf2) verursachen eine autosomal-dominante progressive externe Ophthalmoplegie (PEO), die mit mehreren mtDNA-Deletionen assoziiert ist.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem C-Terminus von humanem Twinkle entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Twinkle-Antikörper, Klon 13A10.1, ist zur Verwendung in Western Blotting und Immunhistochemie (Paraffin) für den Nachweis von Twinkle validiert.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml einer repräsentativen Charge wurde Twinkle in 10 µg K562-Zelllysat nachgewiesen.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:50-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde Twinkle in humanem Großhirnrinden- und Skelettmuskelgewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blotting in HL-60-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde Twinkle in 10 µg HL-60-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~77 kDa beobachtet
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable