MABN670
Anti-LCN1 Antibody, clone 10B10
ascites fluid, clone 10B10, from mouse
Synonym(e):
TP, PMFA, Lipocalin-1, Tear lipocalin, Tlc, Tear prealbumin, Von Ebner gland protein, VEG protein, LCN1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
10B10, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LCN1(3933)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Immunohistochemistry Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected LCN1 in human prostate tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected LCN1-hIgGFc in LCN1-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Zielbeschreibung
Hinweis zur Analyse
HEK293 and LCN1-hIgGFc transfected HEK293 cell lysates
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg