Wichtige Dokumente
MABN473
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM106B-Antikörper, Klon TME-N 6F2
clone TME-N 6F2, from rat
Synonym(e):
Transmembrane protein 106B, TMEM106B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TME-N 6F2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Das Transmembranprotein 106B (TMEM106B) ist ein Single-Pass-Membranprotein von Typ II, das in endosomalen und lysosomalen Membranen vorkommt und in der frontalen Großhirnrinde stark exprimiert wird. Eine erhöhte TMEM106B-Expression im Gehirn kann mit Krankheitsmechanismen bei einer frontotemporalen lobären Degeneration mit Inklusion des TAR-DNA-Bindungsproteins (TDP-43) (FTLD-TDP) in Zusammenhang stehen. Eine frontotemporale lobäre Degeneration (FTLD) ist die zweithäufigste Ursache von präseniler Demenz.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt den N-Terminus von TMEM106B.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
Rekombinantes Protein, das dem N-Terminus von humanem TMEM106B entspricht.
Anwendung
Anti-TMEM106B, Klon TME-N 6F2, weist den Gehalt an TMEM106B-Proteinen nach und wurde für die Verwendung in WB und IF in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunfluoreszenz-Analyse: Eine 1:50-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies TMEM106B in Cerebellumgewebe der Ratte nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot an Gewebelysat aus der menschlichen Großhirnrinde.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies TMEM106B in 10 µg Lysat aus der menschlichen Großhirnrinde nach.
Zielbeschreibung
~30 kDa gemessen (Bei höheren Antikörperkonzentrationen kann dieses Protein bei ~45 kDa gemessen werden). Dieses Protein kann aufgrund der Glykosylierung bei ~50 kDa gemessen werden (Lang, C. M., et al. (2012). J Biol Chem. 287(23): 19355–19365.).
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Ratten-IgG2c in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4); 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Gewebelysat aus der menschlichen Großhirnrinde
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christina M Lang et al.
The Journal of biological chemistry, 287(23), 19355-19365 (2012-04-19)
TMEM106B was identified as a major risk factor in a genome-wide association study for frontotemporal lobar degeneration (FTLD) with TAR DNA-binding protein (TDP)-43 pathology. The most significant association of TMEM106B single nucleotide polymorphisms with risk of FTLD-TDP was observed in
Benjamin M Schwenk et al.
The EMBO journal, 33(5), 450-467 (2013-12-21)
TMEM106B is a major risk factor for frontotemporal lobar degeneration with TDP-43 pathology. TMEM106B localizes to lysosomes, but its function remains unclear. We show that TMEM106B knockdown in primary neurons affects lysosomal trafficking and blunts dendritic arborization. We identify microtubule-associated
Common pathobiochemical hallmarks of progranulin-associated frontotemporal lobar degeneration and neuronal ceroid lipofuscinosis.
Gotzl, JK; Mori, K; Damme, M; Fellerer, K; Tahirovic, S; Kleinberger, G; Janssens et al.
Acta neuropathologica null