Wichtige Dokumente
MABN43
Sigma-Aldrich
Anti-Apolipoprotein-E4(ApoE4)-Antikörper, Klon 4E4
clone 4E4, from mouse
Synonym(e):
Apolipoprotein E, Apo-E, ApoE4, Apolipoprotein E4
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4E4, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... APOE(348)
Allgemeine Beschreibung
Apolipoprotein ist ein polymorphes Plasmaprotein, das in drei Isoformen vorkommt: ApoE4, ApoE3 und ApoE2. Diese unterscheiden sich in der Kombination von Cystein- und Argininresten an den Positionen 122 und 158. Die 35-kDa-Isoform von ApoE4 enthält an beiden Stellen Arginin und wird in Leber und Gehirn gebildet, obwohl es in anderen Geweben von beispielsweise Lunge, Milz und Eierstöcken, umfangreich exprimiert wird. Wie bei anderen Isoformen ist ApoE4 ein Ligand für Rezeptoren des Low-Density-Lipoproteins (LDL) und spielt eine entscheidende Rolle bei Transport und Verstoffwechselung von Lipiden. Neben seiner Rolle bei der Aufrechterhaltung der kardiovaskulären Funktion ist ApoE4 auch entscheidend an der neuronalen Plastizität, der Synaptogenese, Alterungsprozessen und neurodegenerativen Erkrankungen beteiligt. Mäuse mit ApoE4-Mangel weisen altersabhängige Anomalien der synaptischen Struktur und eine beeinträchtigte langfristige Potenzierung auf. Darüber hinaus spielt ApoE4 eine gut dokumentierte Rolle in der Pathologie der Alzheimer-Krankheit.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt ApoE4, jedoch nicht ApoE3 und ApoE2.
Immunogen
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das humanem ApoE4 entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-Apolipoprotein-E4-Antikörper wurde für die Verwendung in IP, WB und IH zum Nachweis von ApoE4 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Entwicklungsneurologie
Immunhistochemische Analyse: Mit einer 1:2000–1:4000-Verdünnung einer repräsentativen Charge wurde ApoE4 in humanem Alzheimer-befallenem Gehirn- und Cerebellum-Gewebe nachgewiesen.
Immunpräzipitationsanalyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde ApoE4 von einem unabhängigen Labor in ApoE4-sezernierenden CHO-Zellen nachgewiesen. (Abbildung mit freundlicher Genehmigung von Dr. Egon Ogris, Medizinische Universität Wien)
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blot in rekombinantem ApoE4-Protein.
Western-Blot-Analyse: Mit einer 1:100000-Verdünnung wurde ApoE4 in 10 µg rekombinantem ApoE4-Protein nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~35 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Rekombinantes Apolipoprotein-E-Protein
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Hee-Young Sohn et al.
Scientific reports, 11(1), 17604-17604 (2021-09-04)
Apolipoprotein E (ApoE) plays multiple roles in lipid transport, neuronal signaling, glucose metabolism, mitochondrial function, and inflammation in the brain. It is also associated with neurodegenerative diseases, and its influence differs depending on the isoform. In particular, the ε4 allele