MABN356
Anti-FKBP4 Antibody, clone 2H9.1
clone 2H9.1, from mouse
Synonym(e):
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4, PPIase FKBP4, 51 kDa FK506-binding protein, FKBP51, 52 kDa FK506-binding protein, 52 kDa FKBP, FKBP-52, 59 kDa immunophilin, p59, FK506-binding protein 4, FKBP-4, FKBP59, HSP-binding immunophilin, HBI, Immunophi
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FKBP4(2288)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Entwicklungsabhängige Signalübertragung
Qualität
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected FKBP4 in 10 µg of T47D cell lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1