Wichtige Dokumente
MABN310
Sigma-Aldrich
Anti-G-Protein-gekoppelter-Rezeptor-56(GPR56)-Antikörper, Klon H11
clone H11, from mouse
Synonym(e):
G protein-coupled receptor 56, 7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1, Protein TM7XN1, G-protein coupled receptor 56
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
H11, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GPR56(9289)
Allgemeine Beschreibung
Der G-Protein-gekoppelte Rezeptor 56 (GPR56) ist ein ubiquitärer Adhäsionsrezeptor, der zur Familie des G-Protein-gekoppelten Rezeptors 2 und der Unterfamilie LN-TM7 gehört. Er wird in der Schilddrüse, im Gehirn, Herz und in verschiedenen Tumorzellen reichlich exprimiert. Frühere Studien deuten darauf hin, dass GPR56 durch Interaktion mit extrazellulären Matrixproteinen, wie Gewebetransglutaminase, die Progression und Metastase von Melanomen hemmen kann. Zudem spielt GPR56 eine Rolle bei der Regulierung der VEGF-Produktion und Angiogenese über den PKCα-vermittelten Signalweg. GPR56 spielt außerdem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der frontalen Großhirnrinde. In früheren Studien wurde berichtet, dass GPR56-Mutationen zu einer desorganisierten kortikalen Laminierung führen, die sich am stärksten in der frontalen Großhirnrinde zeigt. Dieser Zustand ist als bilaterale frontoparietale Polymikrogyrie oder BFPP bekannt.
Immunogen
N-terminale Domäne von GPR56 der Maus
Anwendung
Dieser Anti-G-Protein-gekoppelte-Rezeptor-56(GPR56)-Antikörper, Klon H11, ist zur Verwendung in Western-Blots, ICC und IHC für den Nachweis des G-Protein-gekoppelten Rezeptors 56 (GPR56) validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Adhäsion (CAM)
Immunhistochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor an Hirngewebe der Maus (E14.5) verwendet. (Luo, R., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci U S A. 108(31):12925–12930.)
Immunzytochemische Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor an meningealen Fibroblasten verwendet. (Luo, R., et al. (2011). Proc Natl Acad Sci U S A. 108(31):12925–12930.)
Qualität
Beurteilt mittels Western-Blots in Hirngewebelysat der Maus (E13–E14).
Western-Blot-Analyse: 0,5 μg/ml dieses Antikörpers wiesen den G-Protein-gekoppelten Rezeptor 56 in 10 µg Hirngewebelysat der Maus (E13–E14) nach.
Zielbeschreibung
~62 kDa beobachtet. GPR56 in voller Länge (GPR56FL) migriert bei 75 kDa und die gespaltete extrazelluläre Domäne von GPR56 (GPR56ECD) migriert bei 62 kDa (J Biol Chem. 23. Mai 2008; 283(21):14469–78).
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Hirngewebelysat der Maus (E13–E14)
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
D Daria et al.
Leukemia, 30(8), 1734-1741 (2016-04-12)
The G protein-coupled receptor 56 (GPR56) was identified as part of the molecular signature of functionally validated leukemic stem cells isolated from patients with acute myeloid leukemia (AML). This report now demonstrates particularly high expression of GPR56 in patients with
Oladapo E Olaniru et al.
Molecular metabolism, 53, 101285-101285 (2021-07-06)
Members of the adhesion G protein-coupled receptor (aGPCR) subfamily are important actors in metabolic processes, with GPR56 (ADGRG1) emerging as a possible target for type 2 diabetes therapy. GPR56 can be activated by collagen III, its endogenous ligand, and by
Gabriel S Salzman et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(38), 10095-10100 (2017-09-07)
Adhesion G protein-coupled receptors (aGPCRs) play critical roles in diverse biological processes, including neurodevelopment and cancer progression. aGPCRs are characterized by large and diverse extracellular regions (ECRs) that are autoproteolytically cleaved from their membrane-embedded signaling domains. Although ECRs regulate receptor
Ayako Y Murayama et al.
Scientific reports, 10(1), 21516-21516 (2020-12-11)
GPR56, a member of the adhesion G protein-coupled receptor family, is abundantly expressed in cells of the developing cerebral cortex, including neural progenitor cells and developing neurons. The human GPR56 gene has multiple presumptive promoters that drive the expression of
Shih-Chia Huang et al.
EMBO molecular medicine, 9(12), 1660-1680 (2017-10-11)
Lymph node (LN) metastasis is commonly associated with systemic distant organ metastasis in human breast cancer and is an important prognostic predictor for survival of breast cancer patients. However, whether tumor-draining LNs (TDLNs) play a significant role in modulating the