MABN2396M
Anti-GCAP1 Antibody, clone 6B12
clone 6B12, from mouse
Synonym(e):
Guanylyl cyclase-activating protein 1, Guanylate cyclase activator 1A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6B12, monoclonal
Speziesreaktivität
porcine, bovine, human, rat, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
mouse ... Guca1A(14913)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Immunofluorescence Analysis: A 1:10 dilution from a representative lot detected GCAP1 in mouse retina.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Western Blotting applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GCAP1 in Immunoprecipitation applications (Zulliger, R., et. al. (2015). J Biol Chem. 290(6):3488-99).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GCAP1 in human retina tissue.
Qualität
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected GCAP1 in C57BL/6 mouse retinal tissue lysate.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1